Learn More
Nitrate de calcium tétrahydraté, 99,98 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
76.40€ - 223.00€
Identifiants chimiques
CAS | 13477-34-4 |
---|---|
Formule moléculaire | CaH8N2O10 |
Poids moléculaire (g/mol) | 236.146 |
Numéro MDL | MFCD00149604 |
Clé InChI | ICSSIKVYVJQJND-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | calcium nitrate tetrahydrate, calcium nitrate hydrate, puratronic, acmc-1aekc, calcium nitrate tetra hydrate, ca.2no3.4h2o, ca no3 2.4h2o, calcium tetrahydrate dinitronate, calcium nitrate-water 1/4, calcium tetrahydrate dinitrate, calcium 2+ tetrahydrate dinitronate |
CID PubChem | 16211656 |
ChEBI | CHEBI:86159 |
Nom IUPAC | dinitrate de calcium tétrahydraté |
SMILES | [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.[Ca+2] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11387278
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
030482.14 |
25 g |
76.40€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11397278
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
030482.22 |
100 g |
223.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Calcium nitrate tetrahydrate is used as a nitrogenous fertilizer and a corrosive inhibitor in diesel fuels. It is utilized in plant cells for culture experiments. It is also used in cooling baths and waste water handling.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
13477-34-4 | |
236.146 | |
ICSSIKVYVJQJND-UHFFFAOYSA-N | |
16211656 | |
dinitrate de calcium tétrahydraté |
CaH8N2O10 | |
MFCD00149604 | |
calcium nitrate tetrahydrate, calcium nitrate hydrate, puratronic, acmc-1aekc, calcium nitrate tetra hydrate, ca.2no3.4h2o, ca no3 2.4h2o, calcium tetrahydrate dinitronate, calcium nitrate-water 1/4, calcium tetrahydrate dinitrate, calcium 2+ tetrahydrate dinitronate | |
CHEBI:86159 | |
[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.[Ca+2] |
Spécification
132°C (decomposition) | |
42°C | |
Blanc | |
99.98% | |
MFCD00149604 | |
Soluble in water,alcohol and acetone. | |
[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.[Ca+2] | |
236.146 | |
CHEBI:86159 | |
Odorless | |
White crystalline or powder |
Calcium nitrate tetrahydrate | |
13477-34-4 | |
Cristalline ou poudre | |
CaH8N2O10 | |
calcium nitrate tetrahydrate, calcium nitrate hydrate, puratronic, acmc-1aekc, calcium nitrate tetra hydrate, ca.2no3.4h2o, ca no3 2.4h2o, calcium tetrahydrate dinitronate, calcium nitrate-water 1/4, calcium tetrahydrate dinitrate, calcium 2+ tetrahydrate dinitronate | |
ICSSIKVYVJQJND-UHFFFAOYSA-N | |
dinitrate de calcium tétrahydraté | |
16211656 | |
236.15 (164.09 Anhydrous) | |
Hygroscopic | |
1.82 g/cm3 at 20°C |
Sécurité et traitement
P264b-P270-P280-P301+P312-P305+P351+P338-P310-P330-P501c
H302-H318
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :5,1, Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 233-332-1
missing translation for 'rtecsNumber' : EW3000000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Calcium nitrate tetrahydrate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Calcium nitrate tetrahydrate
RUO – Research Use Only