Learn More
Nitrate de calcium tétrahydraté, 98 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
36.78€ - 471.35€
Identifiants chimiques
CAS | 13477-34-4 |
---|---|
Formule moléculaire | CaN2O6·4H2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 236.15 |
Clé InChI | ICSSIKVYVJQJND-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | calcium nitrate tetrahydrate, calcium nitrate hydrate, puratronic, acmc-1aekc, calcium nitrate tetra hydrate, ca.2no3.4h2o, ca no3 2.4h2o, calcium tetrahydrate dinitronate, calcium nitrate-water 1/4, calcium tetrahydrate dinitrate, calcium 2+ tetrahydrate dinitronate |
CID PubChem | 16211656 |
ChEBI | CHEBI:86159 |
Nom IUPAC | dinitrate de calcium tétrahydraté |
SMILES | [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.[Ca+2] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15224238
|
Thermo Scientific Acros
447530010 |
1 kg |
36.78€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15234238
|
Thermo Scientific Acros
447530050 |
5 kg |
107.54€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15244238
|
Thermo Scientific Acros
447530250 |
25 kg |
471.35€
25kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
13477-34-4 | |
236.15 | |
calcium nitrate tetrahydrate, calcium nitrate hydrate, puratronic, acmc-1aekc, calcium nitrate tetra hydrate, ca.2no3.4h2o, ca no3 2.4h2o, calcium tetrahydrate dinitronate, calcium nitrate-water 1/4, calcium tetrahydrate dinitrate, calcium 2+ tetrahydrate dinitronate | |
CHEBI:86159 | |
[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.[Ca+2] |
CaN2O6·4H2O | |
ICSSIKVYVJQJND-UHFFFAOYSA-N | |
16211656 | |
dinitrate de calcium tétrahydraté |
Spécification
132.0°C | |
45.0°C | |
5.0 to 9.0 | |
CaN2O6·4H2O | |
15,1684 | |
Solubility in water: 1470g/L (0°C). Other solubilities: soluble in alcohol and acetone | |
[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.[Ca+2] | |
236.15 | |
CHEBI:86159 | |
98% | |
1.86 |
Calcium nitrate tetrahydrate | |
13477-34-4 | |
97.5% min. (Complexometry) | |
Ca(NO3)2·4H2O | |
calcium nitrate tetrahydrate, calcium nitrate hydrate, puratronic, acmc-1aekc, calcium nitrate tetra hydrate, ca.2no3.4h2o, ca no3 2.4h2o, calcium tetrahydrate dinitronate, calcium nitrate-water 1/4, calcium tetrahydrate dinitrate, calcium 2+ tetrahydrate dinitronate | |
ICSSIKVYVJQJND-UHFFFAOYSA-N | |
dinitrate de calcium tétrahydraté | |
16211656 | |
236.15 | |
Extra pur | |
1.8600g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
Porter un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :danger
- Calcium nitrate tetrahydrate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.