Learn More
Hydrate de nitrate de calcium, Puratronic™, 99,9995 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
43.80€ - 458.00€
Identifiants chimiques
CAS | 35054-52-5 |
---|---|
Formule moléculaire | CaN2O6 |
Poids moléculaire (g/mol) | 164.09 |
Numéro MDL | MFCD00149604 |
Clé InChI | ZCCIPPOKBCJFDN-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | calcium nitrate hydrate, calcium hydrate dinitrate, acmc-20alid, calcium nitrate monohydrate, ca.2no3.h2o, nitric acid calcium salt hydrate, calcium nitrate-water 1/2/1, nitric acid, calciumsalt, hydrate 9ci |
CID PubChem | 16211464 |
SMILES | [Ca++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11340929
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010683.06 |
5 g | |||||||
11320929
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010683.14 |
25 g |
152.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11330929
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010683.22 |
100 g |
458.00€
100g |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Calcium nitrate hydrate is used as a nitrate enriching salt. It is also used as a component in fertilizers, waste water treatment to prevent odor and inset accelerating concrete admixtures. Further, it is used for regenerable cold packs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
35054-52-5 | |
164.09 | |
ZCCIPPOKBCJFDN-UHFFFAOYSA-N | |
16211464 |
CaN2O6 | |
MFCD00149604 | |
calcium nitrate hydrate, calcium hydrate dinitrate, acmc-20alid, calcium nitrate monohydrate, ca.2no3.h2o, nitric acid calcium salt hydrate, calcium nitrate-water 1/2/1, nitric acid, calciumsalt, hydrate 9ci | |
[Ca++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Spécification
132°C (decomposition) | |
42°C | |
Agrégats cristallins | |
CaN2O6 | |
UN1454 | |
calcium nitrate hydrate, calcium hydrate dinitrate, acmc-20alid, calcium nitrate monohydrate, ca.2no3.h2o, nitric acid calcium salt hydrate, calcium nitrate-water 1/2/1, nitric acid, calciumsalt, hydrate 9ci | |
[Ca++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O | |
164.09 | |
164.09 (Anhydrous) | |
Puratronic™ | |
1.82g/mL |
Calcium nitrate hydrate | |
35054-52-5 | |
(Base des métaux) | |
MFCD00149604 | |
14,1682 | |
ZCCIPPOKBCJFDN-UHFFFAOYSA-N | |
calcium ; dinitrate ; hydrate | |
16211464 | |
99.995% | |
Hygroscopic |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H272-H302-H315-H319-H335
Peut aggraver un incendie
comburant.
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
GHS P Statement
P221-P210-P220-P305+P351+P338-P405-P501a
Take any precaution to avoid mixing with combustibles.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
No smoking.
Keep/Store away from clothing/combustible materials.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses, if present and easy to do.
Continue rinsing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
danger
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :5,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :NITRATE DE CALCIUM
missing translation for 'rtecsNumber' : EW3000000
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only