Learn More
Oxyde de molybdène et de calcium, 99,8 %, Thermo Scientific™
35.20€ - 128.00€
Identifiants chimiques
CAS 7789-82-4
Formule moléculaire CaMoO4
Poids moléculaire (g/mol) 200.02
Numéro MDL MFCD00015976
Clé InChI BIOOACNPATUQFW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme calcium molybdate, molybdate, calcium, calcium molybdate vi, unii-q03c83v2an, calcium molybdenum oxide, molybdic acid h2moo4 , calcium salt 1:1, molybdate moo42-, calcium 1:1 , t-4, molybdate moo42-, calcium 1:1 , beta-4, calcium dioxido dioxo molybdenum, calcium 2+ molybdate
CID PubChem 24620
Nom IUPAC calcium dioxomolybdenumbis(olate)
SMILES [Ca++].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11314847
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
041865.14
25 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11304847
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
041865.22
100 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
7789-82-4
200.02
BIOOACNPATUQFW-UHFFFAOYSA-N
24620
[Ca++].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
CaMoO4
MFCD00015976
calcium molybdate, molybdate, calcium, calcium molybdate vi, unii-q03c83v2an, calcium molybdenum oxide, molybdic acid h2moo4 , calcium salt 1:1, molybdate moo42-, calcium 1:1 , t-4, molybdate moo42-, calcium 1:1 , beta-4, calcium dioxido dioxo molybdenum, calcium 2+ molybdate
calcium dioxomolybdenumbis(olate)
Spécification
Calcium molybdenum oxide
7789-82-4
Poudre
MFCD00015976
calcium molybdate, molybdate, calcium, calcium molybdate vi, unii-q03c83v2an, calcium molybdenum oxide, molybdic acid h2moo4 , calcium salt 1:1, molybdate moo42-, calcium 1:1 , t-4, molybdate moo42-, calcium 1:1 , beta-4, calcium dioxido dioxo molybdenum, calcium 2+ molybdate
BIOOACNPATUQFW-UHFFFAOYSA-N
calcium dioxomolybdenumbis(olate)
24620
99.8%
4.45 g/mL
965°C
Blanc
CaMoO4
14,1681
Soluble in mineral acids. Insoluble in water,ethanol,ethyl ether.
[Ca++].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
200.02
200.01
Odorless
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 232-192-9
missing translation for 'rtecsNumber' : EW2975000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante