Learn More
Métaborate de calcium, 99,992 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11332088
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13701-64-9
Formule moléculaire B2CaO4
Poids moléculaire (g/mol) 125.694
Numéro MDL MFCD00049397
Clé InChI ILOKQJWLMPPMQU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme calcium metaborate, 2bo2.ca, calcium dioxoborinate, dimetaboric acid calcium salt, calcium 2+ diboron oxide hydroxide
CID PubChem 10290800
Nom IUPAC calcium ; oxido(oxo)borane
SMILES B(=O)[O-].B(=O)[O-].[Ca+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium metaborate
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule linéaire Ca(BO2)2
Poids de la formule 125.7
Pourcentage de pureté 99.992%