Learn More
Iodure de calcium, ultra-sec, 99,999 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
210.05€ - 636.17€
Identifiants chimiques
CAS | 10102-68-8 |
---|---|
Formule moléculaire | CaI2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 293.887 |
Numéro MDL | MFCD00010910 |
Clé InChI | UNMYWSMUMWPJLR-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | calcium iodide, calcium diiodide, calciumiodide, calcium 2+ diiodide, acmc-1c61l, ksc491a2n, calcium iodide, anhydrous 25g |
CID PubChem | 5462722 |
ChEBI | CHEBI:81718 |
Nom IUPAC | calcium ; diiodure |
SMILES | [Ca+2].[I-].[I-] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11359788
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044254.14 |
25 g |
210.05€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11369788
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044254.22 |
100 g |
636.17€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Used in chemical research and as an active pharmaceutical ingredient.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Dans une ampoule sous argon
Identifiants chimiques
10102-68-8 | |
293.887 | |
UNMYWSMUMWPJLR-UHFFFAOYSA-L | |
5462722 | |
calcium ; diiodure |
CaI2 | |
MFCD00010910 | |
calcium iodide, calcium diiodide, calciumiodide, calcium 2+ diiodide, acmc-1c61l, ksc491a2n, calcium iodide, anhydrous 25g | |
CHEBI:81718 | |
[Ca+2].[I-].[I-] |
Spécification
1100°C | |
784°C | |
10102-68-8 | |
Billes | |
CaI2 | |
14,1677 | |
Soluble in water,ethyl alcohol,methyl alcohol and acetone. Insoluble in ethyl ether. | |
[Ca+2].[I-].[I-] | |
293.887 | |
CHEBI:81718 | |
99.999% | |
Ampoule | |
3.956 g/mL |
Calcium iodide | |
Ultra dry | |
Blanc à jaune | |
(Base des métaux) | |
MFCD00010910 | |
calcium iodide, calcium diiodide, calciumiodide, calcium 2+ diiodide, acmc-1c61l, ksc491a2n, calcium iodide, anhydrous 25g | |
UNMYWSMUMWPJLR-UHFFFAOYSA-L | |
calcium ; diiodure | |
5462722 | |
293.89 | |
Odorless | |
Hygroscopic; Light sensitive |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362
H315-H319
missing translation for 'einecsNumber' : 233-276-8
missing translation for 'tsca' : Oui
missing translation for 'storageNote' :
- Dans une ampoule sous argon
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote
RUO – Research Use Only