Learn More
Hydrate d’iodure de calcium, Puratronic™, 99,9965 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11356138
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Calcium iodide hydrate used in photography. It is also used in cat food as a source of iodine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 71626-98-7
Formule moléculaire CaI2
Poids moléculaire (g/mol) 293.89
Numéro MDL MFCD00149622
Clé InChI UNMYWSMUMWPJLR-UHFFFAOYSA-L
Nom IUPAC calcium diiodide
SMILES [Ca++].[I-].[I-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium iodide hydrate
Point de fusion 42°C (decomposition)
Couleur Jaune
Forme physique Cristalline
Quantité 25 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Merck Index 14,1677
Informations sur la solubilité Freely soluble in water and alcohol
Poids de la formule 293.89 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.9965%
Qualité Puratronic™
Sensibilité Hygroscopic
Densité 2.55 g/mL