Learn More
Hydrate d’iodure de calcium, Thermo Scientific Chemicals
78.49€ - 300.50€
Identifiants chimiques
CAS | 71626-98-7 |
---|---|
Formule moléculaire | CaI2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 293.89 |
Numéro MDL | MFCD00149622 |
Clé InChI | UNMYWSMUMWPJLR-UHFFFAOYSA-L |
Nom IUPAC | calcium diiodide |
SMILES | [Ca++].[I-].[I-] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11319287
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040136.22 |
100 g |
78.49€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11309287
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040136.36 |
500 g |
300.50€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Calcium iodide finds use in the preparation of complex used in polymerization and hydroamination as well as serving as a matrix for luminescent materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
71626-98-7 | |
293.89 | |
UNMYWSMUMWPJLR-UHFFFAOYSA-L | |
[Ca++].[I-].[I-] |
CaI2 | |
MFCD00149622 | |
calcium diiodide |
Spécification
Calcium iodide hydrate | |
71626-98-7 | |
Grumeaux | |
MFCD00149622 | |
Freely soluble in water and alcohol | |
[Ca++].[I-].[I-] | |
293.89 | |
Hygroscopic |
42°C (decomposition) | |
Blanc à gris | |
CaI2 | |
14,1677 | |
UNMYWSMUMWPJLR-UHFFFAOYSA-L | |
calcium diiodide | |
293.89 (Anhydrous) | |
2.55 g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362
H315-H319
missing translation for 'einecsNumber' : 233-276-8
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Calcium iodide, hydrate
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Calcium iodide, hydrate