Learn More
Iodure de calcium, anhydre, 99,5 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Sensible à la lumière et hygroscopique
174.00€ - 558.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10102-68-8 |
---|---|
Formule moléculaire | CaI2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 293.887 |
Numéro MDL | MFCD00010910 |
Clé InChI | UNMYWSMUMWPJLR-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | calcium iodide, calcium diiodide, calciumiodide, calcium 2+ diiodide, acmc-1c61l, ksc491a2n, calcium iodide, anhydrous 25g |
CID PubChem | 5462722 |
ChEBI | CHEBI:81718 |
Nom IUPAC | calcium ; diiodure |
SMILES | [Ca+2].[I-].[I-] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11348037
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
022395.14 |
25 g |
174.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11358037
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
022395.22 |
100 g |
558.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Calcium iodide, anhydrous is used as a drug in upper respiratory combinations, expectorants. And it is also used as Laboratory chemicals, Manufacture of substances.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
10102-68-8 | |
293.887 | |
UNMYWSMUMWPJLR-UHFFFAOYSA-L | |
5462722 | |
calcium ; diiodure |
CaI2 | |
MFCD00010910 | |
calcium iodide, calcium diiodide, calciumiodide, calcium 2+ diiodide, acmc-1c61l, ksc491a2n, calcium iodide, anhydrous 25g | |
CHEBI:81718 | |
[Ca+2].[I-].[I-] |
Spécification
1100°C | |
784°C | |
10102-68-8 | |
Poudre | |
(Base des métaux) | |
MFCD00010910 | |
calcium iodide, calcium diiodide, calciumiodide, calcium 2+ diiodide, acmc-1c61l, ksc491a2n, calcium iodide, anhydrous 25g | |
UNMYWSMUMWPJLR-UHFFFAOYSA-L | |
calcium ; diiodure | |
5462722 | |
293.89 | |
Odorless | |
3.956 g/mL |
Calcium iodide | |
Anhydrous | |
Blanc à jaune | |
99.5% (Metals basis) | |
CaI2 | |
14,1677 | |
Freely soluble in water,methanol,ethanol,acetone; Insoluble in ether | |
[Ca+2].[I-].[I-] | |
293.887 | |
CHEBI:81718 | |
99.5% | |
Hygroscopic; Light sensitive |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362
H315-H319
missing translation for 'einecsNumber' : 233-276-8
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only