Learn More
Iodate de calcium monohydraté, >99 %, Thermo Scientific Chemicals
59.40€ - 188.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10031-32-0 |
---|---|
Formule moléculaire | Ca(IO3)2·H2O |
Numéro MDL | MFCD00036265 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11339287
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040138.22 |
100 g |
59.40€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11329287
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040138.36 |
500 g |
188.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Calcium iodate monohydrate is used as oxidant added to lotions and ointments, acts as antiseptic and deodorant. It is used in the manufacture of disinfectants and iodine supplement in animal feed.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
10031-32-0 | |
Ca(IO3)2·H2O | |
MFCD00036265 |
Spécification
Calcium iodate monohydrate | |
Blanc | |
>99% | |
MFCD00036265 | |
407.90 (389.88 Anhydrous) |
10031-32-0 | |
Poudre | |
Ca(IO3)2·H2O | |
Soluble in nitric acid and slightly soluble in water. Insoluble in ethanol. | |
Off-white powder |
Sécurité et traitement
P210-P220-P221-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H272-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :5,1, Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 232-191-3
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only