Learn More
Iodate de calcium, pur, Thermo Scientific Chemicals
Réactif d’oxydation
87.50€ - 308.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7789-80-2 |
---|---|
Formule moléculaire | CaI2O6 |
Poids moléculaire (g/mol) | 389.89 |
Clé InChI | UHWJJLGTKIWIJO-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | calcium iodate, lautarite, calcium diiodate, unii-l8mn4y57br, l8mn4y57br, iodic acid hio3 , calcium salt 2:1, autarite, iodic acid, calcium salt, calcium iodate ca io3 2, hsdb 986 |
CID PubChem | 24619 |
Nom IUPAC | calcium ; diiodate |
SMILES | [O-]I(=O)=O.[O-]I(=O)=O.[Ca+2] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15570534
|
Thermo Scientific Acros
318415000 |
500 g |
87.50€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15560534
|
Thermo Scientific Acros
318410025 |
2.5 kg |
308.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7789-80-2 | |
389.89 | |
calcium iodate, lautarite, calcium diiodate, unii-l8mn4y57br, l8mn4y57br, iodic acid hio3 , calcium salt 2:1, autarite, iodic acid, calcium salt, calcium iodate ca io3 2, hsdb 986 | |
calcium ; diiodate |
CaI2O6 | |
UHWJJLGTKIWIJO-UHFFFAOYSA-L | |
24619 | |
[O-]I(=O)=O.[O-]I(=O)=O.[Ca+2] |
Spécification
Calcium iodate | |
7789-80-2 | |
Ca(IO3)2 | |
calcium iodate, lautarite, calcium diiodate, unii-l8mn4y57br, l8mn4y57br, iodic acid hio3 , calcium salt 2:1, autarite, iodic acid, calcium salt, calcium iodate ca io3 2, hsdb 986 | |
UHWJJLGTKIWIJO-UHFFFAOYSA-L | |
calcium ; diiodate | |
24619 | |
≥96% (Iodometry) |
540.0°C | |
CaI2O6 | |
15,1678 | |
Solubility in water: 2g/L (15°C). | |
[O-]I(=O)=O.[O-]I(=O)=O.[Ca+2] | |
389.89 | |
389.89 | |
Pures |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut aggraver un incendie ; comburant.
Déclaration GHS P
Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation
Ne pas fumer.
Prendre toutes précautions pour éviter de mélanger avec des matières combustibles.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 232-191-3
RUO – Research Use Only