Learn More
Hypochlorite de calcium, technique, Fisher Chemical
32.05€ - 54.50€
Identifiants chimiques
CAS 7778-54-3
Formule moléculaire CaCl2O2
Poids moléculaire (g/mol) 142.98
Numéro MDL 10900
Clé InChI ZKQDCIXGCQPQNV-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC hypochlorite de calcium
SMILES [Ca++].[O-]Cl.[O-]Cl
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11418103
Afficher les documents
Fisher Chemical
C/1720/53
500 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10673933
missing translation for 'viewDocuments'
Fisher Chemical
C/1720/60
1 kg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
7778-54-3
142.98
ZKQDCIXGCQPQNV-UHFFFAOYSA-N
[Ca++].[O-]Cl.[O-]Cl
CaCl2O2
10900
hypochlorite de calcium
Spezifikation
100°C
Blanc
Solide
10900
[Ca++].[O-]Cl.[O-]Cl
142.98
Récipient de poudre en plastique
7778-54-3
11.4
CaCl2O2
ZKQDCIXGCQPQNV-UHFFFAOYSA-N
hypochlorite de calcium
142.98g/mol
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Calcium hypochlorite
Signalwort
  • Dangers
Gefahrenkategorie
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Gefahrenhinweis
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • EUH031-Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
Sicherheitshinweis
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt