Learn More
Hydroxyde de calcium, extra pur, SLR, Fisher Chemical
163.00€ - 293.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1305-62-0 |
---|---|
Formule moléculaire | CaH2O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 74.09 |
Numéro MDL | MFCD00010901 |
Clé InChI | AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L |
Nom IUPAC | dihydroxyde de calcium |
SMILES | [OH-].[OH-].[Ca++] |
Description
Identifiants chimiques
1305-62-0 | |
74.09 | |
AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L | |
[OH-].[OH-].[Ca++] |
CaH2O2 | |
MFCD00010901 | |
dihydroxyde de calcium |
Spécification
2850°C | |
1305-62-0 | |
12.4 | |
CaH2O2 | |
AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L | |
dihydroxyde de calcium | |
74.09g/mol |
580°C | |
Blanc | |
Solide | |
MFCD00010901 | |
[OH-].[OH-].[Ca++] | |
74.09 |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Calcium hydroxide
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/A§.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ A§.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.