Learn More
Hydroxyde de calcium, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
19.70€ - 126.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1305-62-0 |
---|---|
Formule moléculaire | CaH2O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 74.09 |
Numéro MDL | MFCD00010901 |
Clé InChI | AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | calcium hydroxide, slaked lime, hydrated lime, calcium dihydroxide, calcium ii hydroxide, calcium oxide, hydrated, kalziumhydroxid, loeschkalk, pickling lime, calciumdihydroxid |
CID PubChem | 6093208 |
ChEBI | CHEBI:31341 |
Nom IUPAC | dihydroxyde de calcium |
SMILES | [OH-].[OH-].[Ca++] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11460503
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12650.30 |
250 g |
19.70€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11450503
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12650.0B |
1000 g |
31.40€
1000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11470503
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12650.0I |
5000 g |
126.00€
5000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Calcium hydroxide is used as a flocculant in water and sewage treatment. It is also used in fresh water treatment to raise the pH of the water thereby controlling the corrosion of pipes. It is widely used in the production of calcium stearate. It is an active ingredient in whitewash, mortar and plaster. This compound is also used in the petroleum refining industry for the preparation of additives to oils and in the preparation of dry mixes for painting and decorating. It finds application as an antifungal and antimicrobial preservative for vegetables in storage.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’hydroxyde de calcium est utilisé comme floculant dans le traitement de l’eau et des eaux usées. Il est également employé dans le traitement de l’eau douce pour augmenter le pH de l’eau et ainsi limiter la corrosion des tuyaux. Il est souvent utilisé dans la production de stéarate de calcium. Il s’agit d’un ingrédient actif dans le blanchissage, le mortier et le plâtre. Ce composé est également utilisé dans le raffinage du pétrole dans le cadre de la préparation d’additifs pour huiles et de mélanges secs pour la peinture et la décoration. Il est appliqué comme un agent de conservation antifongique et antimicrobien pour le stockage des légumes.
Solubilité
Soluble dans le glycérol et les acides. Légèrement soluble dans l’eau. Insoluble dans l’alcool.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les acides forts. Incompatible avec l’anhydride maléique, le phosphore, le nitroéthane, le nitrométhane, les nicorparaffines, le nitropropane et les acides forts.
Identifiants chimiques
1305-62-0 | |
74.09 | |
AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L | |
6093208 | |
dihydroxyde de calcium |
CaH2O2 | |
MFCD00010901 | |
calcium hydroxide, slaked lime, hydrated lime, calcium dihydroxide, calcium ii hydroxide, calcium oxide, hydrated, kalziumhydroxid, loeschkalk, pickling lime, calciumdihydroxid | |
CHEBI:31341 | |
[OH-].[OH-].[Ca++] |
Spécification
Calcium hydroxide | |
CaH2O2 | |
MFCD00010901 | |
14,1673 | |
Soluble in glycerol and acids. Slightly soluble in water.Insoluble in alcohol. | |
[OH-].[OH-].[Ca++] | |
74.09 | |
CHEBI:31341 | |
95% | |
Air Sensitive |
1305-62-0 | |
Ca(OH)2 | |
UN3262 | |
calcium hydroxide, slaked lime, hydrated lime, calcium dihydroxide, calcium ii hydroxide, calcium oxide, hydrated, kalziumhydroxid, loeschkalk, pickling lime, calciumdihydroxid | |
AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L | |
dihydroxyde de calcium | |
6093208 | |
74.09 | |
Odorless | |
2.24 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :SOLIDE CORROSIF, BASIQUE, NON ORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 215-137-3
missing translation for 'rtecsNumber' : EW2800000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous argon
RUO – Research Use Only