Learn More
Hydrogénophosphate de calcium, anhydre, 98 % min., Thermo Scientific Chemicals
64.70€ - 418.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7757-93-9 |
---|---|
Formule moléculaire | CaHO4P |
Poids moléculaire (g/mol) | 136.06 |
Numéro MDL | MFCD00010909 |
Clé InChI | FUFJGUQYACFECW-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | calcium hydrogen phosphate, calcium hydrogenphosphate, calcium phosphate dibasic, calcium phosphate, dibasic, biofos, fujicalin s, dicafos an, dibasic calcium phosphate, monocalcium acid phosphate, phosphoric acid, calcium salt 1:1 |
CID PubChem | 24441 |
ChEBI | CHEBI:32596 |
Nom IUPAC | phosphate de calcium d’hydrogène |
SMILES | [Ca++].OP([O-])([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11399387
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040232.30 |
250 g |
64.70€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11309397
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040232.A1 |
1 kg |
129.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11389387
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040232.A7 |
5 kg |
418.00€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is used as a feed additive for livestock and poultry. It can promote feed digestion, put on animal’s weight, raise laying rate or producing milk rate, cure diseases such as rickets, osteomalacia and anemia.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7757-93-9 | |
136.06 | |
FUFJGUQYACFECW-UHFFFAOYSA-L | |
24441 | |
phosphate de calcium d’hydrogène |
CaHO4P | |
MFCD00010909 | |
calcium hydrogen phosphate, calcium hydrogenphosphate, calcium phosphate dibasic, calcium phosphate, dibasic, biofos, fujicalin s, dicafos an, dibasic calcium phosphate, monocalcium acid phosphate, phosphoric acid, calcium salt 1:1 | |
CHEBI:32596 | |
[Ca++].OP([O-])([O-])=O |
Spécification
Calcium hydrogen phosphate | |
7757-93-9 | |
Poudre | |
CaHPO4 | |
14,1692 | |
Soluble in hydrochloric acid,nitric acid,acetic acid,ammonium citrate solution. Slightly soluble in water. Insoluble in ethanol. | |
[Ca++].OP([O-])([O-])=O | |
136.06 | |
CHEBI:32596 | |
≤98% |
Anhydrous | |
Blanc | |
CaHO4P | |
MFCD00010909 | |
calcium hydrogen phosphate, calcium hydrogenphosphate, calcium phosphate dibasic, calcium phosphate, dibasic, biofos, fujicalin s, dicafos an, dibasic calcium phosphate, monocalcium acid phosphate, phosphoric acid, calcium salt 1:1 | |
FUFJGUQYACFECW-UHFFFAOYSA-L | |
phosphate de calcium d’hydrogène | |
24441 | |
136.06 | |
Odorless |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-826-1
missing translation for 'rtecsNumber' : TB8528000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only