Learn More
Hydrure de calcium, poudre grossière, env 92 %, Thermo Scientific Chemicals
47.70€ - 575.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7789-78-8 |
---|---|
Formule moléculaire | CaH2 |
Numéro MDL | MFCD00010897 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11441980
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16242.18 |
50 g |
47.70€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11451980
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16242.30 |
250 g |
194.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11431980
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16242.0B |
1000 g |
575.00€
1000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Calcium hydride is used as an efficient drying agent for aprotic base-stable solvents like ethers and tertiary amines. It is a useful dehydrating agent in a synthesis of aldehyde enamines in high yield and purity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe chlorure de calcium est utilisé comme agent de séchage pour les solvants stables à base aprotique tels que les éthers et les amines tertiaires. Il s’agit d’un agent déshydratant efficace dans la synthèse d’énamines d’aldéhydes avec un niveau de rendement et de pureté élevé.
Solubilité
Soluble dans l’eau et l’alcool. Insoluble dans le benzène.
Remarques
Sensible à l’humidité. Réagit fortement avec l’eau et libère l’hydrogène gazeux. Incompatible avec les agents oxydants puissants, les acides forts, les halogènes, l’eau et les alcools.
Identifiants chimiques
7789-78-8 | |
CaH2 | |
MFCD00010897 |
Spécification
Calcium hydride | |
7789-78-8 | |
CaH2 | |
UN1404 | |
Soluble in water and alcohol. Insoluble in benzene. | |
∼92% | |
1.9 |
600°C (decomposition) | |
Poudre grossière | |
MFCD00010897 | |
14,1672 | |
42.1 | |
Odorless |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H260
Dégage au contact de l’eau des gaz inflammables qui peuvent s’enflammer spontanément.
P223-P231+P232-P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P335+P334-P362-P370+P378q-P501c
H260-H315-H319
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :4,3 ; Groupe d’emballage :I ; Nom d’expédition approprié :HYDRURE DE CALCIUM
missing translation for 'einecsNumber' : 232-189-2
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only