Learn More
Hydrure de calcium, ca. 93 %, extra pur, pièces de 10 à 100 mm, jusqu’à 10 % de poudre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 13498438
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Adsorbant, réactif de réduction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7789-78-8
Formule moléculaire CaH2
Poids moléculaire (g/mol) 42.09
Numéro MDL MFCD00010897
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium hydride
Point de fusion 675.0°C
Note relative au nom ca. 93%
Couleur Gris
Forme physique Grumeaux ou pièces irréguliers
Quantité 2.5 kg
Plage de pourcentage du dosage 92% min. (Total Ca)
Formule linéaire CaH2
Fieser 01,105
Merck Index 15,1674
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts. Other solubilities: decomposes with lower alcohols and carboxylic acid, soluble only in salt melts
Poids de la formule 42.09
Pourcentage de pureté ∼93%
Qualité Extra pur
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 1.9
Densité 1.9000g/mL