Learn More
Hydrure de calcium, 98 % (base métallique à l’exclusion du Mg), Thermo Scientific Chemicals
253.26€ - 846.21€
Identifiants chimiques
CAS | 7789-78-8 |
---|---|
Formule moléculaire | CaH2 |
Numéro MDL | MFCD00010897 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11328788
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041645.18 |
50 g |
253.26€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11318788
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041645.30 |
250 g |
846.21€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Solvent in Sol-Gel precursor applications. Calcium hydride is used as an efficient drying agent for aprotic base-stable solvents like ethers and tertiary amines. It is a useful dehydrating agent in a synthesis of aldehyde enamines in high yield and purity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7789-78-8 | |
CaH2 | |
MFCD00010897 |
Spécification
Calcium hydride | |
Mg <1% | |
Gris | |
98% | |
MFCD00010897 | |
42.1 | |
Light gray |
600°C (decomposition) | |
7789-78-8 | |
Poudre | |
CaH2 | |
Soluble in water and alcohol. Insoluble in benzene. | |
Moisture sensitive | |
1.9 g/cm3 at 20°C |
Sécurité et traitement
P223-P231+P232-P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P335+P334-P362-P370+P378q-P501c
H260-H315-H319
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :4,3, Groupe d’emballage :I
missing translation for 'einecsNumber' : 232-189-2
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Calcium hydride
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
Mention de danger
- H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
- P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Calcium hydride
RUO – Research Use Only