Learn More
Glycérophosphate de calcium hydraté, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
61.80€ - 187.00€
Identifiants chimiques
CAS | 28917-82-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H7CaO6P |
Poids moléculaire (g/mol) | 210.14 |
Numéro MDL | MFCD00042643 |
Clé InChI | IWIRHXNCFWGFJE-UHFFFAOYNA-L |
Synonyme | calcium glycerophosphate hydrate, calcii glycerophosphas, c3h7o6p.ca.h2o, glycerophosphoric acid calcium salt hydrate, calcium 2,3-dihydroxypropyl phosphate hydrate, calcium dl-glycerol 3-phosphate hydrate |
CID PubChem | 71311563 |
Nom IUPAC | Calcium 3-(phosphonatooxy)propane-1,2-diol |
SMILES | [Ca++].OCC(O)COP([O-])([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11437737
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16269.30 |
250 g |
61.80€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11427737
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16269.0B |
1000 g |
187.00€
1000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
28917-82-0 | |
210.14 | |
IWIRHXNCFWGFJE-UHFFFAOYNA-L | |
71311563 | |
[Ca++].OCC(O)COP([O-])([O-])=O |
C3H7CaO6P | |
MFCD00042643 | |
calcium glycerophosphate hydrate, calcii glycerophosphas, c3h7o6p.ca.h2o, glycerophosphoric acid calcium salt hydrate, calcium 2,3-dihydroxypropyl phosphate hydrate, calcium dl-glycerol 3-phosphate hydrate | |
Calcium 3-(phosphonatooxy)propane-1,2-diol |
Spécification
Calcium glycerophosphate hydrate | |
C3H7CaO6P | |
14,1670 | |
IWIRHXNCFWGFJE-UHFFFAOYNA-L | |
Calcium 3-(phosphonatooxy)propane-1,2-diol | |
71311563 | |
97% |
28917-82-0 | |
MFCD00042643 | |
calcium glycerophosphate hydrate, calcii glycerophosphas, c3h7o6p.ca.h2o, glycerophosphoric acid calcium salt hydrate, calcium 2,3-dihydroxypropyl phosphate hydrate, calcium dl-glycerol 3-phosphate hydrate | |
[Ca++].OCC(O)COP([O-])([O-])=O | |
210.14 | |
210.15 (Anhydrous) |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 249-312-0
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only