Learn More
Fluorure de calcium, poudre blanche, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
31.70€ - 61.30€
Identifiants chimiques
CAS | 7789-75-5 |
---|---|
Formule moléculaire | CaF2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 78.08 |
Numéro MDL | MFCD00010907 |
Clé InChI | WUKWITHWXAAZEY-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | calcium fluoride, kalziumfluorid, kalziumdifluorid, calcium 2+ difluoride, acmc-1bk0c, ksc377c5h, calcium fluoride 100g, calcium fluoride,optical grade |
CID PubChem | 84512 |
ChEBI | CHEBI:35437 |
SMILES | [F-].[F-].[Ca++] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11387608
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
033297.22 |
100 g |
31.70€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11397608
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
033297.36 |
500 g |
61.30€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Calcium fluoride is used to manufacture optical components such as windows and lenses, used in thermal imaging systems, spectroscopy, and excimer lasers, electronics, lasers, high-temperature dry-film lubricants, emery wheels, certain cements, phosphors, paint pigment, catalyst in wood preservatives, and optical equipment.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7789-75-5 | |
78.08 | |
WUKWITHWXAAZEY-UHFFFAOYSA-L | |
84512 | |
[F-].[F-].[Ca++] |
CaF2 | |
MFCD00010907 | |
calcium fluoride, kalziumfluorid, kalziumdifluorid, calcium 2+ difluoride, acmc-1bk0c, ksc377c5h, calcium fluoride 100g, calcium fluoride,optical grade | |
CHEBI:35437 |
Spécification
ca 2500°C | |
1403°C | |
Blanc | |
97% | |
MFCD00010907 | |
Insoluble in water. Soluble in ammonium salts. Soluble in conc. mineral acids with evolution of HF | |
[F-].[F-].[Ca++] | |
78.08 | |
CHEBI:35437 | |
Réactif | |
1.434 | |
3.18 g/cm3 at 20°C |
Calcium fluoride | |
7789-75-5 | |
Poudre | |
CaF2 | |
calcium fluoride, kalziumfluorid, kalziumdifluorid, calcium 2+ difluoride, acmc-1bk0c, ksc377c5h, calcium fluoride 100g, calcium fluoride,optical grade | |
WUKWITHWXAAZEY-UHFFFAOYSA-L | |
difluorure de calcium | |
84512 | |
78.08 | |
Odorless | |
Hygroscopic |
Sécurité et traitement
En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l’eau et demander un avis médical.Porter des gants adaptés.
H315-H319-H335-H303:Provoque une irritation cutanée.Provoque une irritation oculaire grave.Peut irriter les voies respiratoires.Nocif en cas d’ingestion.
missing translation for 'einecsNumber' : 232-188-7
missing translation for 'rtecsNumber' : EW1760000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only