Learn More
Fluorure de calcium, précipité, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
43.30€ - 394.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7789-75-5 |
---|---|
Formule moléculaire | CaF2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 78.08 |
Numéro MDL | MFCD00010907 |
Clé InChI | WUKWITHWXAAZEY-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | calcium fluoride, kalziumfluorid, kalziumdifluorid, calcium 2+ difluoride, acmc-1bk0c, ksc377c5h, calcium fluoride 100g, calcium fluoride,optical grade |
CID PubChem | 84512 |
ChEBI | CHEBI:35437 |
Nom IUPAC | difluorure de calcium |
SMILES | [F-].[F-].[Ca++] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11429472
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10176.30 |
250 g |
43.30€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11419472
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10176.0B |
1000 g |
118.00€
1000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11439472
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10176.0I |
5000 g |
394.00€
5000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Calcium fluoride is used to manufacture optical components such as windows and lenses, used in thermal imaging systems, spectroscopy, and excimer lasers. In combination with KF, it is a useful fluorinating agent for conversion of other alkyl halides to fluorides. It may be used in the fabrication of microfluidic capillary electrophoresis (CE) devices.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe fluorure de calcium est utilisé pour fabriquer des composants optiques tels que les fenêtres et les lentilles employées dans les systèmes d’imagerie thermique, la spectroscopie et les lasers à excimère. En association avec KF, il s’agit d’un agent fluorescent utilisé pour convertir d’autres halogénures d’alkyle en fluorures. Il peut être utilisé dans la fabrication de dispositifs d’électrophorèse capillaire microfluidique (CE).
Solubilité
Soluble dans les sels d’ammonium. Soluble dans l’eau (légèrement).
Remarques
Conserver à température ambiante. Séparé des acides minéraux. Protéger de l’humidité et de l’eau. Incompatible avec l’humidité et les agents oxydants.
Identifiants chimiques
7789-75-5 | |
78.08 | |
WUKWITHWXAAZEY-UHFFFAOYSA-L | |
84512 | |
difluorure de calcium |
CaF2 | |
MFCD00010907 | |
calcium fluoride, kalziumfluorid, kalziumdifluorid, calcium 2+ difluoride, acmc-1bk0c, ksc377c5h, calcium fluoride 100g, calcium fluoride,optical grade | |
CHEBI:35437 | |
[F-].[F-].[Ca++] |
Spécification
∼2500°C | |
1403°C | |
7789-75-5 | |
MFCD00010907 | |
calcium fluoride, kalziumfluorid, kalziumdifluorid, calcium 2+ difluoride, acmc-1bk0c, ksc377c5h, calcium fluoride 100g, calcium fluoride,optical grade | |
WUKWITHWXAAZEY-UHFFFAOYSA-L | |
difluorure de calcium | |
84512 | |
78.08 | |
Odorless | |
3.18 |
Calcium fluoride | |
Precipitated | |
CaF2 | |
14,1667 | |
Soluble in ammonium salts. Soluble in water (slightly). | |
[F-].[F-].[Ca++] | |
78.08 | |
CHEBI:35437 | |
97% | |
1.434 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une sévère irritation des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
GHS P Statement
P261-P280-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do.
Continue rinsing.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 232-188-7
missing translation for 'rtecsNumber' : EW1760000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only