Learn More
Fluorure de calcium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Source importante sur le plan commercial pour les composés fluorés ainsi que pour le fluorure d’hydrogène. Couleur transparente de l’ultraviolet à l’infrarouge.
56.28€ - 328.64€
Identifiants chimiques
CAS | 7789-75-5 |
---|---|
Formule moléculaire | CaF2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 78.08 |
Numéro MDL | MFCD00010907 |
Clé InChI | WUKWITHWXAAZEY-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | calcium fluoride, kalziumfluorid, kalziumdifluorid, calcium 2+ difluoride, acmc-1bk0c, ksc377c5h, calcium fluoride 100g, calcium fluoride,optical grade |
CID PubChem | 84512 |
ChEBI | CHEBI:35437 |
SMILES | [F-].[F-].[Ca++] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11454293
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10913.22 |
100 g | Flacon en verre |
56.28€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11464293
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10913.36 |
500 g | Flacon en plastique |
178.89€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11474293
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10913.0E |
2500 g | Flacon en plastique |
328.64€
2500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Beschreibung
Calcium fluoride is the commercially important source for fluoride compounds as well as hydrogen fluoride. It is transparent from ultraviolet to infrared region. It is used in spectroscopy, thermal imaging systems and excimer lasers; it is also used in the manufacturing of optical components including windows, prisms and lenses. In addition, it is also used in aluminum-metallurgy, brake lining manufacturing industries, and in tooth enamel.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
7789-75-5 | |
78.08 | |
WUKWITHWXAAZEY-UHFFFAOYSA-L | |
84512 | |
[F-].[F-].[Ca++] |
CaF2 | |
MFCD00010907 | |
calcium fluoride, kalziumfluorid, kalziumdifluorid, calcium 2+ difluoride, acmc-1bk0c, ksc377c5h, calcium fluoride 100g, calcium fluoride,optical grade | |
CHEBI:35437 |
Spezifikation
≈2500°C | |
1403°C | |
Crystals | |
MFCD00010907 | |
calcium fluoride, kalziumfluorid, kalziumdifluorid, calcium 2+ difluoride, acmc-1bk0c, ksc377c5h, calcium fluoride 100g, calcium fluoride,optical grade | |
WUKWITHWXAAZEY-UHFFFAOYSA-L | |
difluorure de calcium | |
84512 | |
78.08 | |
1.434 | |
3.18 |
Calcium fluoride | |
7789-75-5 | |
CaF2 | |
EM>5, | |
Slightly soluble in acid. Insoluble in acetone. | |
[F-].[F-].[Ca++] | |
78.08 | |
CHEBI:35437 | |
99% | |
3.18 |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 232-188-7
missing translation for 'rtecsNumber' : EW1760000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only