Learn More
D-gluconate de calcium monohydraté, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
23.42€ - 111.56€
Identifiants chimiques
CAS 66905-23-5
Numéro MDL MFCD00064209
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11464763
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11649.22
100 g
23.42€
100g
11474763
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11649.36
500 g
34.77€
500g
11484763
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11649.0E
2500 g
111.56€
2500g
Description
Description
Calcium D-gluconate monohydrate is used as a soluble for developing the highly effective, durable, and cheap CaO-based sorbents suitable for CO2 capture, precursor for CaO-based sorbents, in medicine, treatment of hypocalcemia, as an antidote.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le D-gluconate de calcium monohydraté est utilisé comme un soluble pour le développement de sorbants hautement efficaces, résistants et bon marché à base de CaO capable de capturer le CO2, précurseur pour les sorbants à base de CaO. En médecine, il est utilisé comme un antidote dans le traitement de l’hypocalcémie.
Solubilité
Soluble dans l’eau (30 g/L).
Remarques
Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Garder le récipient hermétiquement fermé.
Spécification
Identifiants chimiques
66905-23-5
MFCD00064209
Spécification
Calcium D-gluconate Monohydrate
∽195°C (decomposition)
C12H22CaO14
14,1670
Soluble in water(30g/L).
C(C(C(C(C(C(=O)[O-])O)O)O)O)O.C(C(C(C(C(C(=O)[O-])O)O)O)O)O.[Ca+2]
430.372
448.40 (430.37 Anhydrous)
66905-23-5
≥98%
MFCD00064209
calcium gluconate, calcium d-gluconate, calciofon, calglucon, glucobiogen, ebucin, calcicol, calcipur, calglucol, dragocal
NEEHYRZPVYRGPP-IYEMJOQQSA-L
Calcium ; (2R,3 S,4 R,5 R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoate
9290
≥98%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 206-075-8
missing translation for 'rtecsNumber' : EW2100000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante