Learn More
Cyanamide calcique, tech., Thermo Scientific Chemicals
34.07€ - 130.65€
Identifiants chimiques
CAS | 156-62-7 |
---|---|
Formule moléculaire | CCaN2 |
Numéro MDL | MFCD00064894 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11473780
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
089462.22 |
100 g |
34.07€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11493780
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
089462.36 |
500 g |
130.65€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
156-62-7 | |
CCaN2 | |
MFCD00064894 |
Spécification
Calcium cyanamide | |
156-62-7 | |
Poudre | |
CaNCN | |
UN1403 | |
14,1662 | |
Technique | |
Moisture sensitive |
1340°C | |
Gris | |
CCaN2 | |
MFCD00064894 | |
4124391 | |
80.11 | |
Specific type | |
2.29 g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H318-H302-H335
Provoque de graves lésions des yeux.
Nocif en cas d’ingestion.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P330-P501c
H302-H318-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :4,3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :CYANAMIDE CALCIQUE
missing translation for 'einecsNumber' : 205-861-8
missing translation for 'rtecsNumber' : GS6000000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only