Learn More
Chlorure de calcium, granulés, purifié, J.T.Baker™
Pour une utilisation de dessiccant
248.00€ - 730.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10043-52-4 |
---|---|
Formule moléculaire | CaCl2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 110.98 |
Clé InChI | UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | calcium chloride, calcium dichloride, calcium chloride anhydrous, calcium ii chloride, calciumchloride, caloride, liquical, calcium chloride pellets, isocal, jarcal |
CID PubChem | 5284359 |
ChEBI | CHEBI:3312 |
Nom IUPAC | calcium ; dichlorure |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Ca++] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15587894
|
Avantor J.T.Baker
1313-01 |
500 g | Flacon poly |
248.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15597894
|
Avantor J.T.Baker
1313-05 |
2.5 kg | Flacon poly |
730.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Identifiants chimiques
10043-52-4 | |
110.98 | |
calcium chloride, calcium dichloride, calcium chloride anhydrous, calcium ii chloride, calciumchloride, caloride, liquical, calcium chloride pellets, isocal, jarcal | |
CHEBI:3312 | |
[Cl-].[Cl-].[Ca++] |
CaCl2 | |
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L | |
5284359 | |
calcium ; dichlorure |
Spécification
Calcium Chloride | |
Culot | |
calcium chloride, calcium dichloride, calcium chloride anhydrous, calcium ii chloride, calciumchloride, caloride, liquical, calcium chloride pellets, isocal, jarcal | |
[Cl-].[Cl-].[Ca++] | |
110.98 | |
CHEBI:3312 | |
Purifié(e) |
10043-52-4 | |
CaCl2 | |
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L | |
calcium ; dichlorure | |
5284359 | |
110.98 | |
1L = 2.15kg |