Learn More
Chlorure de calcium, granulés, purifié, J.T.Baker™
Code produit. 15587894
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Pour une utilisation de dessiccant
Identifiants chimiques
CAS 10043-52-4
Formule moléculaire CaCl2
Poids moléculaire (g/mol) 110.98
Clé InChI UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Synonyme calcium chloride, calcium dichloride, calcium chloride anhydrous, calcium ii chloride, calciumchloride, caloride, liquical, calcium chloride pellets, isocal, jarcal
CID PubChem 5284359
ChEBI CHEBI:3312
Nom IUPAC calcium ; dichlorure
SMILES [Cl-].[Cl-].[Ca++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium Chloride
Forme physique Culot
Quantité 500 g
Poids de la formule 110.98
Qualité Purifié(e)
Conditionnement Flacon poly
Gravité spécifique 1L = 2.15kg