Learn More
Hydrate de chlorure de calcium, Puratronic™, 99,9965 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
48.84€ - 1676.34€
Identifiants chimiques
CAS | 22691-02-7 |
---|---|
Formule moléculaire | CaCl2H12O6 |
Poids moléculaire (g/mol) | 219.068 |
Numéro MDL | MFCD00149616 |
Clé InChI | QHFQAJHNDKBRBO-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | calcium chloride hexahydrate, antarcticite, acmc-20alis, calcium hexahydrate dichloride, calcium chloride-water 1/6, calcium chloride hydrate, puratronic, calcium chloride, hydrated, calcium chloride hydrate trace metals basis 1g |
CID PubChem | 6093252 |
Nom IUPAC | dichlorure de calcium hexahydraté |
SMILES | O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Ca+2] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11360919
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010680.04 |
2 g |
48.84€
2g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11330919
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010680.09 |
10 g |
134.67€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11350919
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010680.18 |
50 g |
449.24€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11340919
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010680.30 |
250 g |
1676.34€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is used as a food additive, as an electrolyte, it is used as a buffer in pools, an additive in plastics and in fire extinguishers. It is used as a fabric softener, dust control on roads. Calcium chloride is a soluble compound that can serve as a source of calcium ions in a solution. Calcium plays important roles in many biological processes, including signal transduction, muscle contraction, maintenance of cell membranes and cell wall stability.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
22691-02-7 | |
219.068 | |
QHFQAJHNDKBRBO-UHFFFAOYSA-L | |
6093252 | |
O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Ca+2] |
CaCl2H12O6 | |
MFCD00149616 | |
calcium chloride hexahydrate, antarcticite, acmc-20alis, calcium hexahydrate dichloride, calcium chloride-water 1/6, calcium chloride hydrate, puratronic, calcium chloride, hydrated, calcium chloride hydrate trace metals basis 1g | |
dichlorure de calcium hexahydraté |
Spécification
Calcium chloride hydrate | |
Agrégats cristallins | |
CaCl2H12O6 | |
14,1659 | |
Soluble in water (5360mg/ml at 20°C),and alcohol. | |
O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Ca+2] | |
219.068 | |
110.99 (Anhydrous) | |
Puratronic™ | |
Hygroscopic |
22691-02-7 | |
(Base des métaux) | |
MFCD00149616 | |
calcium chloride hexahydrate, antarcticite, acmc-20alis, calcium hexahydrate dichloride, calcium chloride-water 1/6, calcium chloride hydrate, puratronic, calcium chloride, hydrated, calcium chloride hydrate trace metals basis 1g | |
QHFQAJHNDKBRBO-UHFFFAOYSA-L | |
dichlorure de calcium hexahydraté | |
6093252 | |
99.9965% | |
Odorless | |
1.71 g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H319
Provoque une grave irritation oculaire.
P264b-P280i-P305+P351+P338
H319
missing translation for 'einecsNumber' : 607-129-7
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only