Learn More
Chlorure de calcium hexahydraté, 98,5 % et +, extra pur, SLR, Fisher Chemical
60.85€ - 204.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7774-34-7 |
---|---|
Formule moléculaire | CaCl2H12O6 |
Poids moléculaire (g/mol) | 219.07 |
Numéro MDL | 149616 |
Clé InChI | QHFQAJHNDKBRBO-UHFFFAOYSA-L |
Nom IUPAC | dichlorure de calcium hexahydraté |
SMILES | O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Ca++] |
Description
Chemical Identifiers
7774-34-7 | |
219.07 | |
QHFQAJHNDKBRBO-UHFFFAOYSA-L | |
O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Ca++] |
CaCl2H12O6 | |
149616 | |
dichlorure de calcium hexahydraté |
Specifications
30°C | |
Incolore | |
Solide | |
149616 | |
O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Ca++] | |
219.07 | |
Récipient de poudre en plastique |
7774-34-7 | |
6.5 to 8.0 | |
CaCl2H12O6 | |
QHFQAJHNDKBRBO-UHFFFAOYSA-L | |
dichlorure de calcium hexahydraté | |
219.08g/mol |
Safety and Handling
Product Identifier
Signal Word
Hazard Category
Hazard Statement
Precautionary Statement
- Calcium chloride hexahydrate, 98.5%+, Specified (SLR)
Signal Word
- Attention
Hazard Category
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Hazard Statement
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Precautionary Statement
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction