Learn More
Chlorure de calcium, séché, poudre, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
27.50€ - 173.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10043-52-4 |
---|---|
Formule moléculaire | CaCl2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 110.98 |
Numéro MDL | MFCD00010903 |
Clé InChI | UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | calcium chloride, calcium dichloride, calcium chloride anhydrous, calcium ii chloride, calciumchloride, caloride, liquical, calcium chloride pellets, isocal, jarcal |
CID PubChem | 5284359 |
ChEBI | CHEBI:3312 |
Nom IUPAC | calcium ; dichlorure |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Ca++] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11357966
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L13191.30 |
250 g |
27.50€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11367966
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L13191.0B |
1000 g |
54.80€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11347966
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L13191.0I |
5000 g |
173.00€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Le chlorure de calcium est utilisé comme agent de séchage et de déshydratation pour les liquides et gaz organiques et pour les solides dans les dessiccateurs. Les applications courantes comprennent l’eau salée pour les installations de réfrigération et le déneigement et le nettoyage des routes. D’après les études effectuées, l’utilisation de chlorure de calcium et d’urée augmenterait significativement le poids moyen des fruits et la teneur en acide ascorbique dans la grenade. La conservation des fraises peut également être améliorée grâce à l’application d’un revêtement comestible de chlorure de calcium. Il est utilisé dans le séchage des tubes dans les laboratoires de recherche, les déshumidificateurs à base de sel/produits chimiques, les extincteurs, les plastiques, la faïence engobée, comme fondant dans le procédé Davy pour la fabrication du sodium et pour accroître la dureté de l’eau dans les piscines. Il permet d’inhiber le gonflement des argiles dans la phase aqueuse des fluides de forage de type émulsion inverse. D’après les études, le CaCl2-Pybox (pyridine flanquée de deux groupes oxazolines) est un catalyseur chiral efficace pour les réactions d’addition asymétrique 1,4 des composés 1,3-dicarbonyl avec des nitroalcènes, produisant des composés carbonylés gamma-nitro dans des énantiosélectivités élevées.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe chlorure de calcium est utilisé comme agent de séchage et de déshydratation pour les liquides et gaz organiques et pour les solides dans les dessiccateurs. Les applications courantes comprennent l’eau salée pour les installations de réfrigération et le déneigement et le nettoyage des routes. D’après les études effectuées, l’utilisation de chlorure de calcium et d’urée augmenterait significativement le poids moyen des fruits et la teneur en acide ascorbique dans la grenade. La conservation des fraises peut également être améliorée grâce à l’application d’un revêtement comestible de chlorure de calcium. Il est utilisé dans le séchage des tubes dans les laboratoires de recherche, les déshumidificateurs à base de sel/produits chimiques, les extincteurs, les plastiques, la faïence engobée, comme fondant dans le procédé Davy pour la fabrication du sodium et pour accroître la dureté de l’eau dans les piscines. Il permet d’inhiber le gonflement des argiles dans la phase aqueuse des fluides de forage de type émulsion inverse. D’après les études, le CaCl2-Pybox (pyridine flanquée de deux groupes oxazolines) est un catalyseur chiral efficace pour les réactions d’addition asymétrique 1,4 des composés 1,3-dicarbonyl avec des nitroalcènes, produisant des composés carbonylés gamma-nitro dans des énantiosélectivités élevées.
Remarques
2,15 Hygroscopique et sensible à l’humidité. Incompatible avec les acides forts, le borane, les oxydes de bore, le zinc, l’oxyde de calcium, le trifluorure de brome et le méthyl vinyl éther.
Identifiants chimiques
10043-52-4 | |
110.98 | |
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L | |
5284359 | |
calcium ; dichlorure |
CaCl2 | |
MFCD00010903 | |
calcium chloride, calcium dichloride, calcium chloride anhydrous, calcium ii chloride, calciumchloride, caloride, liquical, calcium chloride pellets, isocal, jarcal | |
CHEBI:3312 | |
[Cl-].[Cl-].[Ca++] |
Spécification
>1600°C | |
782°C | |
10043-52-4 | |
CaCl2 | |
14,1659 | |
Freely soluble in water,ethanol,methanol and acetic acid. Insoluble in liquid ammonia,dimethyl sulfoxide and ethyl acetate. | |
[Cl-].[Cl-].[Ca++] | |
110.98 | |
CHEBI:3312 | |
97% |
Calcium chloride | |
dried | |
Poudre | |
MFCD00010903 | |
calcium chloride, calcium dichloride, calcium chloride anhydrous, calcium ii chloride, calciumchloride, caloride, liquical, calcium chloride pellets, isocal, jarcal | |
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L | |
calcium ; dichlorure | |
5284359 | |
110.99 | |
Hygroscopic |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H319
Provoque une irritation grave des yeux.
P264b-P280i-P305+P351+P338-P312-P501c
H319-H500
missing translation for 'einecsNumber' : 233-140-8
missing translation for 'rtecsNumber' : EV9800000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Calcium chloride
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: calcium chloride
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche