Learn More
Dihydrate de chlorure de calcium, Puriss. p.a., réactif, réac. Ph. Eur., ≥99 %, Honeywell Fluka™
Code produit. 15603390
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2.5 kg
50 kg
6 x 2.5 kg
Certifié pur, réactif ACS, Reag. Ph. Eur.,≥ 99 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10035-04-8
Formule moléculaire CaCl2 · 2H2O
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium Chloride Dihydrate
Note relative au nom Reag. Ph. Eur.
Quantité 6 x 2.5 kg
Numéro MDL MFCD00149613
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 147.01
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité ACS/certifié pur
compliance-icons
Identifiant produit
  • Calcium chloride dihydrate