Learn More
Chlorure de calcium dihydraté, certifié AR pour analyse, répond aux spécifications analytiques de Ph.Eur., USP, Fisher Chemical
36.50€ - 556.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10035-04-8 |
---|---|
Formule moléculaire | CaCl2H4O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 147.01 |
Numéro MDL | 149613 |
Clé InChI | LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L |
Nom IUPAC | dichlorure de calcium dihydraté |
SMILES | O.O.[Cl-].[Cl-].[Ca++] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10050070
|
Fisher Chemical
C/1500/50 |
250 g | Récipient de poudre en plastique |
36.50€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10171800
|
Fisher Chemical
C/1500/53 |
500 g | Récipient de poudre en plastique |
556.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10504444
|
Fisher Chemical
C/1500/65 |
5 kg | Récipient en plastique |
259.00€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Chlorure de calcium hydraté, certifié AR pour l’analyse, conforme aux spécifications analytiques de Ph.Eur., USP
Identifiants chimiques
10035-04-8 | |
147.01 | |
LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L | |
O.O.[Cl-].[Cl-].[Ca++] |
CaCl2H4O2 | |
149613 | |
dichlorure de calcium dihydraté |
Spécification
175°C | |
Beige à blanc | |
Solide | |
149613 | |
O.O.[Cl-].[Cl-].[Ca++] | |
147.01 |
10035-04-8 | |
4.5 to 6.5 | |
CaCl2H4O2 | |
LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L | |
dichlorure de calcium dihydraté | |
147.02g/mol |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Calcium chloride dihydrate