Learn More
Chlorure de calcium dihydraté, + de 99 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11964171
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Récipient en plastique
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Adsorbant
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10035-04-8
Formule moléculaire CaCl2·2H2O
Poids moléculaire (g/mol) 147.02
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium chloride dihydrate
Point de fusion 175.0°C
Couleur Blanc
pH 4.5 to 6.5 (5% soln. at 20°C)
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Quantité 10 kg
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (Complexometry)
Formule linéaire CaCl2·2H2O
Fieser 01,104
Merck Index 15,1661
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1000g/L (0°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol
Poids de la formule 147.02
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Analytique
Conditionnement Récipient en plastique
Gravité spécifique 0.83
Densité 0.8300g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Calcium chloride dihydrate