Learn More
Chlorure de calcium dihydraté, + de 99 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
20.40€ - 88.20€
Identifiants chimiques
CAS | 10035-04-8 |
---|---|
Formule moléculaire | CaCl2·2H2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 147.02 |
Numéro MDL | MFCD00149613 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10432981
|
Thermo Scientific Acros
423520250 |
25 g | Flacon en plastique |
20.40€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10158280
|
Thermo Scientific Acros
423525000 |
500 g | Flacon en plastique |
28.20€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11994171
|
Thermo Scientific Acros
423520025 |
2.5 kg | Flacon en plastique |
88.20€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
AdsorbantIdentifiants chimiques
10035-04-8 | |
CaCl2·2H2O | |
147.02 | |
MFCD00149613 |
Spécification
Calcium chloride dihydrate | |
10035-04-8 | |
4.5 to 8.5 (5% soln. at 25°C) | |
99.0 to 105% (Complexometry) | |
CaCl2·2H2O | |
01,104 | |
Solubility in water: 1000g/L (0°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol | |
147.02 | |
Réactif ACS | |
0.8300g/mL |
175.0°C | |
Blanc | |
Cristaux ou poudre cristalline | |
CaCl2·2H2O | |
MFCD00149613 | |
15,1661 | |
147.02 | |
≥99% | |
0.83 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque une irritation oculaire grave.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'rtecsNumber' : EV9810000
- Calcium chloride dihydrate