Learn More
Chlorure de calcium, anhydre, poudre, ≥ 97 %, Honeywell Fluka™
Poudre, anhydre, ≥ 97 %
71.60€ - 441.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10043-52-4 |
---|---|
Formule moléculaire | CaCl2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 110.98 |
Numéro MDL | MFCD00010903 |
Clé InChI | UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | calcium chloride, calcium dichloride, calcium chloride anhydrous, calcium ii chloride, calciumchloride, caloride, liquical, calcium chloride pellets, isocal, jarcal |
CID PubChem | 5284359 |
ChEBI | CHEBI:3312 |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Ca++] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15627760
|
Honeywell-Fluka
C4901-100G |
100 g | Flacon poly |
71.60€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15657760
|
Honeywell-Fluka
C4901-500G |
500 g | Flacon poly |
215.67€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15637760
|
Honeywell-Fluka
C4901-1KG |
1 kg | Flacon poly |
346.69€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15647760
|
Honeywell-Fluka
C4901-2.5KG |
2.5 kg | Flacon poly |
385.61€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15667760
|
Honeywell-Fluka
C4901-5KG |
5 kg | Flacon poly | ||||||
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Identifiants chimiques
10043-52-4 | |
110.98 | |
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L | |
5284359 | |
[Cl-].[Cl-].[Ca++] |
CaCl2 | |
MFCD00010903 | |
calcium chloride, calcium dichloride, calcium chloride anhydrous, calcium ii chloride, calciumchloride, caloride, liquical, calcium chloride pellets, isocal, jarcal | |
CHEBI:3312 |
Spécification
1,900°C | |
772°C (literature) | |
10043-52-4 | |
poudre | |
CaCl2 | |
NONH for all modes of transport | |
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L | |
calcium ; dichlorure | |
5284359 | |
110.98 | |
0.01 mmHg (20°C) |
Calcium chloride | |
Anhydrous, powder, ≥97% | |
100.0000% | |
CaCl2 | |
MFCD00010903 | |
calcium chloride, calcium dichloride, calcium chloride anhydrous, calcium ii chloride, calciumchloride, caloride, liquical, calcium chloride pellets, isocal, jarcal | |
[Cl-].[Cl-].[Ca++] | |
110.98 | |
CHEBI:3312 | |
>97% | |
2.150 g/cm3 |
Sécurité et traitement
P305 + P351 + P338
missing translation for 'shelfLife' : 1620 jours à compter de la date de fabrication
missing translation for 'einecsNumber' : 233-140-8
missing translation for 'rtecsNumber' : EV9800000
Recommended Storage : Temp. ambiante
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Calcium chloride
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: calcium chloride