Learn More
Chlorure de calcium, réactif ACS, dessiccant, Thermo Scientific Chemicals
50.00€ - 159.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10043-52-4 |
---|---|
Formule moléculaire | CaCl2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 110.98 |
Clé InChI | UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | calcium chloride, calcium dichloride, calcium chloride anhydrous, calcium ii chloride, calciumchloride, caloride, liquical, calcium chloride pellets, isocal, jarcal |
CID PubChem | 5284359 |
ChEBI | CHEBI:3312 |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Ca++] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12664987
|
Thermo Scientific Acros
206791000 |
100 g |
50.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
12614957
|
Thermo Scientific Acros
206795000 |
500 g |
159.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
10043-52-4 | |
110.98 | |
calcium chloride, calcium dichloride, calcium chloride anhydrous, calcium ii chloride, calciumchloride, caloride, liquical, calcium chloride pellets, isocal, jarcal | |
CHEBI:3312 |
CaCl2 | |
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L | |
5284359 | |
[Cl-].[Cl-].[Ca++] |
Spécification
>1600.0°C | |
782.0°C | |
CaCl2 | |
01,104; 04,368 | |
calcium chloride, calcium dichloride, calcium chloride anhydrous, calcium ii chloride, calciumchloride, caloride, liquical, calcium chloride pellets, isocal, jarcal | |
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L | |
calcium ; dichlorure | |
5284359 | |
110.99 | |
Flacon en plastique |
Calcium chloride | |
10043-52-4 | |
CaCl2 | |
15,1661 | |
Solubility in water: 740g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol | |
[Cl-].[Cl-].[Ca++] | |
110.98 | |
CHEBI:3312 | |
Réactif ACS |
Sécurité et traitement
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 233-140-8
RUO – Research Use Only