Learn More
Chlorure de calcium, 96 %, extra pur, poudre, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
20.10€ - 442.20€
Identifiants chimiques
CAS 10043-52-4
Formule moléculaire CaCl2
Poids moléculaire (g/mol) 110.98
Numéro MDL MFCD00010903
Clé InChI UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Synonyme calcium chloride, calcium dichloride, calcium chloride anhydrous, calcium ii chloride, calciumchloride, caloride, liquical, calcium chloride pellets, isocal, jarcal
CID PubChem 5284359
ChEBI CHEBI:3312
SMILES [Cl-].[Cl-].[Ca++]
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10515671
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
349610250
25 g Flacon en plastique
20.10€
25g
10021681
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
349615000
500 g Flacon en plastique
48.44€
500g
10287523
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
349610025
2.5 kg Flacon en plastique
149.75€
2.50kg
11974171
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
349610100
10 kg Récipient en plastique
442.20€
10kg
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Adsorbant
Spécification
Identifiants chimiques
10043-52-4
110.98
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
5284359
[Cl-].[Cl-].[Ca++]
CaCl2
MFCD00010903
calcium chloride, calcium dichloride, calcium chloride anhydrous, calcium ii chloride, calciumchloride, caloride, liquical, calcium chloride pellets, isocal, jarcal
CHEBI:3312
Spécification
>1600.0°C
782.0°C
10043-52-4
Poudre
CaCl2
MFCD00010903
15,1661
Solubility in water: 740g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol
[Cl-].[Cl-].[Ca++]
110.98
CHEBI:3312
96%
Calcium chloride
96%
Blanc
95% min. (Complexometry)
CaCl2
01,104; 04,368
calcium chloride, calcium dichloride, calcium chloride anhydrous, calcium ii chloride, calciumchloride, caloride, liquical, calcium chloride pellets, isocal, jarcal
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
dichlorure de calcium
5284359
110.99
Extra pur
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque une irritation oculaire grave.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 233-140-8
missing translation for 'rtecsNumber' : EV9800000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Identifiant produit
  • Calcium chloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.