Learn More
Chlorure de calcium, 96 %, pour analyse, granulés, Thermo Scientific Chemicals
65.30€ - 476.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10043-52-4 |
---|---|
Formule moléculaire | CaCl2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 110.98 |
Numéro MDL | MFCD00010903 |
Clé InChI | UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | calcium chloride, calcium dichloride, calcium chloride anhydrous, calcium ii chloride, calciumchloride, caloride, liquical, calcium chloride pellets, isocal, jarcal |
CID PubChem | 5284359 |
ChEBI | CHEBI:3312 |
Nom IUPAC | calcium ; dichlorure |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Ca++] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10704492
|
Thermo Scientific Acros
219171000 |
100 g | Flacon en plastique |
65.30€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10525290
|
Thermo Scientific Acros
219175000 |
500 g | Flacon en plastique |
153.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10794672
|
Thermo Scientific Acros
219170025 |
2.5 kg | Flacon en plastique |
476.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AdsorbantIdentifiants chimiques
10043-52-4 | |
110.98 | |
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L | |
5284359 | |
calcium ; dichlorure |
CaCl2 | |
MFCD00010903 | |
calcium chloride, calcium dichloride, calcium chloride anhydrous, calcium ii chloride, calciumchloride, caloride, liquical, calcium chloride pellets, isocal, jarcal | |
CHEBI:3312 | |
[Cl-].[Cl-].[Ca++] |
Spécification
>1600.0°C | |
782.0°C | |
10043-52-4 | |
95% min. (Complexometry) | |
CaCl2 | |
01,104; 04,368 | |
calcium chloride, calcium dichloride, calcium chloride anhydrous, calcium ii chloride, calciumchloride, caloride, liquical, calcium chloride pellets, isocal, jarcal | |
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L | |
calcium ; dichlorure | |
5284359 | |
110.99 | |
Analytique |
Calcium chloride | |
Granules | |
Granulés | |
CaCl2 | |
MFCD00010903 | |
15, 1661 | |
Solubility in water: 740g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol | |
[Cl-].[Cl-].[Ca++] | |
110.98 | |
CHEBI:3312 | |
96% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque une irritation oculaire grave.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 233-140-8
- Calcium chloride
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.