Learn More
Chlorure de calcium, 96 %, pour biochimie, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
89.80€ - 283.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10043-52-4 |
---|---|
Formule moléculaire | CaCl2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 110.98 |
Clé InChI | UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | calcium chloride, calcium dichloride, calcium chloride anhydrous, calcium ii chloride, calciumchloride, caloride, liquical, calcium chloride pellets, isocal, jarcal |
CID PubChem | 5284359 |
ChEBI | CHEBI:3312 |
Nom IUPAC | calcium ; dichlorure |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Ca++] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12674977
|
Thermo Scientific Acros
192731000 |
100 g |
89.80€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
12684977
|
Thermo Scientific Acros
192735000 |
500 g |
283.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
10043-52-4 | |
110.98 | |
calcium chloride, calcium dichloride, calcium chloride anhydrous, calcium ii chloride, calciumchloride, caloride, liquical, calcium chloride pellets, isocal, jarcal | |
CHEBI:3312 | |
[Cl-].[Cl-].[Ca++] |
CaCl2 | |
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L | |
5284359 | |
calcium ; dichlorure |
Spécification
>1600.0°C | |
782.0°C | |
95% min. (Argentometry) | |
CaCl2 | |
15,1661 | |
Solubility in water: 740g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol | |
[Cl-].[Cl-].[Ca++] | |
110.98 | |
CHEBI:3312 | |
96% | |
Flacon en plastique |
Calcium chloride | |
10043-52-4 | |
CaCl2 | |
01,104; 04,368 | |
calcium chloride, calcium dichloride, calcium chloride anhydrous, calcium ii chloride, calciumchloride, caloride, liquical, calcium chloride pellets, isocal, jarcal | |
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L | |
calcium ; dichlorure | |
5284359 | |
110.99 | |
Biochimie |
Sécurité et traitement
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 233-140-8
RUO – Research Use Only