Learn More
Chlorure de calcium, 1 M soln. aq., Thermo Scientific Chemicals
49.00€ - 71.90€
Identifiants chimiques
CAS | 10043-52-4 |
---|---|
Formule moléculaire | CaCl2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 110.98 |
Numéro MDL | MFCD00010903 |
Clé InChI | UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | calcium chloride, calcium dichloride, calcium chloride anhydrous, calcium ii chloride, calciumchloride, caloride, liquical, calcium chloride pellets, isocal, jarcal |
CID PubChem | 5284359 |
ChEBI | CHEBI:3312 |
Nom IUPAC | calcium ; dichlorure |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Ca++] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15445389
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63122.AD |
50 mL |
49.00€
50mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15455389
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63122.AE |
100 mL |
71.90€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Calcium chloride is used as a de-icing and dust control of roads, drilling muds, dust proofing, freeze proofing and thawing coal, coke, stone, sand, and ore, concrete conditioning, paper and pulp industry, drying and desiccating agent, and tire weighting. Calcium plays important roles in many biological processes, including signal transduction, muscle contraction, maintenance of cell membranes and cell wall stability. Calcium chloride is a soluble compound that can serve as a source of calcium ions in a solution. Can be useful for displacing ions from solution, for example, phosphate may be displaced from solution by calcium. Calcium chloride solution has many applications in cell and molecular biology experiments.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe chlorure de calcium est utilisé comme dégivreur, abat-poussière sur les routes, pour les boues de forage, l’étanchéité à la poussière, l’étanchéité au gel et le charbon de décongélation, le coke, la pierre, le sable, les minerais, le conditionnement du béton, l’industrie du papier et de la cellulose, comme agent de séchage et dessiccant, ainsi que pour l’équilibrage des pneus. Le calcium joue un rôle important dans de nombreux processus biologiques, notamment la transduction du signal, la contraction musculaire, l’intégrité des membranes cellulaires et la stabilité de la paroi cellulaire. Le chlorure de calcium est un composé soluble qui peut servir de source d’ions de calcium dans une solution. Peut être utile pour déplacer des ions de la solution : le phosphate peut, par exemple, être déplacé de la solution par le calcium. La solution de chlorure de calcium a de nombreuses applications dans les expériences de biologie cellulaire et moléculaire.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des acides forts, des oxydes de bore/borane, du zinc, de l’oxyde de calcium, de l’éther méthylvinylique. Le chlorure de calcium est attaqué par le trifluorure de brome. Le chlorure de calcium anhydre est très hygroscopique et souvent utilisé comme dessiccant.
Identifiants chimiques
10043-52-4 | |
110.98 | |
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L | |
5284359 | |
calcium ; dichlorure |
CaCl2 | |
MFCD00010903 | |
calcium chloride, calcium dichloride, calcium chloride anhydrous, calcium ii chloride, calciumchloride, caloride, liquical, calcium chloride pellets, isocal, jarcal | |
CHEBI:3312 | |
[Cl-].[Cl-].[Ca++] |
Spécification
Calcium chloride | |
Incolore | |
CaCl2 | |
calcium chloride, calcium dichloride, calcium chloride anhydrous, calcium ii chloride, calciumchloride, caloride, liquical, calcium chloride pellets, isocal, jarcal | |
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L | |
calcium ; dichlorure | |
5284359 | |
110.99 | |
Odorless |
10043-52-4 | |
Liquide | |
MFCD00010903 | |
Soluble in water (74.5g/100ml) at 20°C,alcohol,water (159g/100ml) at 100°C,acetic acid,and acetone. | |
[Cl-].[Cl-].[Ca++] | |
110.98 | |
CHEBI:3312 | |
1M aq. soln. |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H319
Provoque une grave irritation oculaire.
P264b-P280i-P305+P351+P338
H319
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Calcium chloride, 1M aq. soln
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: calcium chloride
RUO – Research Use Only