Learn More
Carbonate de calcium, Puratronic™, 99,99 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
73.70€ - 685.00€
Identifiants chimiques
CAS | 471-34-1 |
---|---|
Formule moléculaire | CCaO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 100.09 |
Numéro MDL | MFCD00010906 |
Clé InChI | VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama |
CID PubChem | 10112 |
ChEBI | CHEBI:3311 |
SMILES | [Ca++].[O-]C([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15487485
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047235.06 |
5 g |
73.70€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15497485
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047235.14 |
25 g |
271.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15407495
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047235.22 |
100 g |
685.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Applied as neutralizing agent, filler, and extender in rubber, plastics, paints, opacifying agent in paper, putty, antacid, Portland cement, sulfur dioxide, removal from stack gases, allurgical flux, analytical chemistry, carbon dioxide generation, and determining halogens in organic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
471-34-1 | |
100.09 | |
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L | |
10112 | |
[Ca++].[O-]C([O-])=O |
CCaO3 | |
MFCD00010906 | |
calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama | |
CHEBI:3311 |
Spécification
Calcium carbonate | |
471-34-1 | |
Poudre | |
CCaO3 | |
14,1657 | |
Soluble in dilute acids (5 M HCl: 0.1 M at 20°C,clear,colorless). Insoluble in water. | |
[Ca++].[O-]C([O-])=O | |
100.09 | |
CHEBI:3311 | |
99.999% | |
Odorless |
800°C (decomposition) | |
Blanc | |
(Base des métaux) | |
MFCD00010906 | |
calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama | |
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L | |
carbonate de calcium | |
10112 | |
100.09 | |
Puratronic™ | |
2.930 g/mL |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 207-439-9
missing translation for 'rtecsNumber' : FF9335000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only