Learn More
Carbonate de calcium, poudre légère, U.S.P. - F.C.C., J.T.Baker™
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Seau en PE
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Calcium Carbonate |
Forme physique | Poudre |
Quantité | 500 g |
Nom IUPAC | carbonate de calcium |
Poids de la formule | 100.09 |
Qualité | FCC/USP |
Conditionnement | Flacon poly |