Learn More
Carbonate de calcium, étalon de chélation, ACS, 99,95 à 100,05 %, Thermo Scientific Chemicals
Carbonate de calcium, CCaO3, numéro CAS-471-34-1, aeromatt, akadama, aragonite, calcite, carbonate de calcium, calofort u, sel de calcium d’acide carbonique 1:1, craie, calcaire, marbre, 500 g, poudre blanche, 99,95 à 100,05 %, CHEBI:3311, 2,93, 207-439-9, 100,09, ACS, VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L, carbonate de calcium
58.00€ - 155.00€
Identifiants chimiques
CAS | 471-34-1 |
---|---|
Formule moléculaire | CCaO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 100.09 |
Numéro MDL | MFCD00010906 |
Clé InChI | VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama |
CID PubChem | 10112 |
ChEBI | CHEBI:3311 |
SMILES | [Ca++].[O-]C([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11387858
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036399.22 |
100 g |
58.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11397858
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036399.36 |
500 g |
155.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Calcium carbonate is a dietary supplement used when the quantity of calcium taken in the diet is not enough. Used as an antacid to relieve heartburn, acid indigestion and upset belly. Practiced in the expression industry. Also widely used as a filler in plastics and is used in metallurgy of iron.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
471-34-1 | |
100.09 | |
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L | |
10112 | |
[Ca++].[O-]C([O-])=O |
CCaO3 | |
MFCD00010906 | |
calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama | |
CHEBI:3311 |
Spécification
Calcium carbonate | |
For analysis ACS | |
Blanc | |
99.95-100.05% | |
MFCD00010906 | |
Insoluble in water but soluble in acids. | |
[Ca++].[O-]C([O-])=O | |
100.09 | |
CHEBI:3311 | |
ACS | |
White powder |
800°C (decomposition) | |
471-34-1 | |
Poudre | |
CCaO3 | |
calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama | |
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L | |
carbonate de calcium | |
10112 | |
100.09 | |
1.6583 | |
2.93 g/cm3 at 20°C |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 207-439-9
missing translation for 'rtecsNumber' : FF9335000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only