Learn More
Carbonate de calcium, Puriss., conforme aux normes analytiques de BP, FCC, Ph. Eur., USP, E170, précipité, 98,5 à 100,5 % (à base de substance anhydre), Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
25 kg
6 x 1 kg
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Calcium carbonate |
Note relative au nom | Puriss., meets analytical specification of BP, FCC, Ph. Eur., USP, E170, precipitated, 98.5-100.5% (based on anhydrous substance) |
% max. CAS | 100.0000% |
Quantité | 25 kg |
Formule linéaire | CaCO3 |
Numéro UN | NONH for all modes of transport |
Beilstein | 8008338 |
Nom IUPAC | carbonate de calcium |
Poids de la formule | 100.09 |
Pourcentage de pureté | ≥98.5% |