Learn More
Carbonate de calcium, 98 %, pur, poudre légère, Thermo Scientific Chemicals
20.30€ - 68.00€
Identifiants chimiques
CAS | 471-34-1 |
---|---|
Formule moléculaire | CCaO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 100.09 |
Numéro MDL | MFCD00010906 |
Clé InChI | VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama |
CID PubChem | 10112 |
ChEBI | CHEBI:3311 |
SMILES | [Ca++].[O-]C([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10360344
|
Thermo Scientific
403811000 |
100 g | Flacon en plastique |
20.30€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10450831
|
Thermo Scientific Acros
403815000 |
500 g | Flacon en plastique |
25.60€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10463755
|
Thermo Scientific Acros
403810025 |
2.5 kg | Récipient en plastique |
68.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
471-34-1 | |
100.09 | |
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L | |
10112 | |
[Ca++].[O-]C([O-])=O |
CCaO3 | |
MFCD00010906 | |
calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama | |
CHEBI:3311 |
Spécification
Calcium carbonate | |
98% | |
Blanc | |
97.5% min. (Complexometry) | |
CaCO3 | |
01,103; 02,57; 04,67; 05,89 | |
calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama | |
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L | |
carbonate de calcium | |
10112 | |
100.09 | |
Pures |
825.0°C | |
471-34-1 | |
Poudre fine | |
CCaO3 | |
MFCD00010906 | |
15, 1659 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in diluted acids | |
[Ca++].[O-]C([O-])=O | |
100.09 | |
CHEBI:3311 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
GHS P Statement:
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
HYGROSCOPIC
missing translation for 'einecsNumber' : 207-439-9
missing translation for 'rtecsNumber' : FF9335000
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only