Learn More
Carbure de calcium, 72 à 82 %, Thermo Scientific Chemicals
33.20€ - 178.00€
Identifiants chimiques
CAS | 75-20-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C2Ca |
Poids moléculaire (g/mol) | 64.1 |
Numéro MDL | MFCD00010905 |
Synonyme | calcium carbide, 3-phenoxypropylene di acetate, glycerol phenyl ether diacetate, 3-phenoxy-1,2-propanediol diacetate, phenylglyceryl ether diacetate, 1-phenyl ether-2,3-diacetate glycerol, 1,2-propanediol, 3-phenoxy-, diacetate, 1-acetyloxy-3-phenoxypropan-2-yl acetate, quartz crystal, 3-phenoxypropane-1,2-diyl diacetate |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10646124
|
Thermo Scientific Acros
389792500 |
250 g | Flacon en verre |
33.20€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10762284
|
Thermo Scientific Acros
389790010 |
1 kg | Flacon en verre |
119.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10219103
|
Thermo Scientific Acros
389790025 |
2.5 kg | Flacon en verre |
178.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
75-20-7 | |
64.1 | |
calcium carbide, 3-phenoxypropylene di acetate, glycerol phenyl ether diacetate, 3-phenoxy-1,2-propanediol diacetate, phenylglyceryl ether diacetate, 1-phenyl ether-2,3-diacetate glycerol, 1,2-propanediol, 3-phenoxy-, diacetate, 1-acetyloxy-3-phenoxypropan-2-yl acetate, quartz crystal, 3-phenoxypropane-1,2-diyl diacetate |
C2Ca | |
MFCD00010905 |
Spécification
2300.0°C | |
2160.0°C | |
Gris | |
12 to 23% (CaO) (Complexometry) | |
CaC2 | |
15, 1658 | |
Solubility in water: hydrolyses | |
64.1 | |
Positive |
Calcium carbide | |
75-20-7 | |
Grumeaux | |
C2Ca | |
MFCD00010905 | |
calcium carbide, 3-phenoxypropylene di acetate, glycerol phenyl ether diacetate, 3-phenoxy-1,2-propanediol diacetate, phenylglyceryl ether diacetate, 1-phenyl ether-2,3-diacetate glycerol, 1,2-propanediol, 3-phenoxy-, diacetate, 1-acetyloxy-3-phenoxypropan-2-yl acetate, quartz crystal, 3-phenoxypropane-1,2-diyl diacetate | |
64.1 | |
72 to 82% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Dégage au contact de l’eau des gaz inflammables qui peuvent s’enflammer spontanément.
Provoque une irritation cutanée.
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque de graves lésions des yeux.
Déclaration GHS P
Éviter tout contact avec l’eau, à cause du risque de réaction violente et d’inflammation spontanée.
Manipuler sous gaz inerte.
Protéger de l’humidité.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visag
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 200-848-3
RUO – Research Use Only