Learn More
Hydrate de bromure de calcium, 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11435210
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 71626-99-8
Formule moléculaire Br2Ca
Poids moléculaire (g/mol) 199.89
Numéro MDL MFCD00149608
Clé InChI WGEFECGEFUFIQW-UHFFFAOYSA-L
Nom IUPAC calcium dibromide
SMILES [Ca++].[Br-].[Br-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium bromide hydrate
Couleur Blanc
Forme physique Cristalline
Quantité 500 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Poids de la formule 199.90 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.999%