Learn More
Bromure de calcium, anhydre, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Pour la photographie, les agents déshydratants et la fabrication d’eau minérale.
29.00€ - 326.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7789-41-5 |
---|---|
Formule moléculaire | Br2Ca |
Poids moléculaire (g/mol) | 199.886 |
Numéro MDL | MFCD00010902 |
Clé InChI | WGEFECGEFUFIQW-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | calcium bromide, calcium dibromide, kalziumbromid, brocal, 87cny2eebh, ksc377c0p, calciumbromide, calcium 2+ dibromide, calcium bromide, anhydrous 10g |
CID PubChem | 5360316 |
ChEBI | CHEBI:31338 |
Nom IUPAC | calcium ; dibromure |
SMILES | [Ca+2].[Br-].[Br-] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11335059
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
087893.09 |
10 g |
29.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11315059
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
087893.18 |
50 g |
83.70€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11325059
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
087893.30 |
250 g |
326.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Calcium bromide is a dehydrating agent used in photography, food preservatives, wood preservatives, fire retardants and freezing mixtures. It is used as an oxidizer for mercury emissions control. It is widely used for the preparation of drilling fluids, completion fluids and drilling muds formulations. It also finds application in the manufacture of mineral water.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7789-41-5 | |
199.886 | |
WGEFECGEFUFIQW-UHFFFAOYSA-L | |
5360316 | |
calcium ; dibromure |
Br2Ca | |
MFCD00010902 | |
calcium bromide, calcium dibromide, kalziumbromid, brocal, 87cny2eebh, ksc377c0p, calciumbromide, calcium 2+ dibromide, calcium bromide, anhydrous 10g | |
CHEBI:31338 | |
[Ca+2].[Br-].[Br-] |
Spécification
806°C to 812°C | |
730°C | |
7789-41-5 | |
Poudre | |
Br2Ca | |
calcium bromide, calcium dibromide, kalziumbromid, brocal, 87cny2eebh, ksc377c0p, calciumbromide, calcium 2+ dibromide, calcium bromide, anhydrous 10g | |
WGEFECGEFUFIQW-UHFFFAOYSA-L | |
calcium ; dibromure | |
5360316 | |
199.9 | |
White to off-white powder or beads |
Calcium bromide | |
Anhydrous | |
Blanc | |
99.5% | |
MFCD00010902 | |
Soluble in water,methanol,ethanol and acetone. Insoluble in dioxane,chloroform and ether. | |
[Ca+2].[Br-].[Br-] | |
199.886 | |
CHEBI:31338 | |
Hygroscopic | |
3.353 |
Sécurité et traitement
P280-P305+P351+P338-P310
H318
missing translation for 'einecsNumber' : 232-164-6
missing translation for 'rtecsNumber' : EV9328000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only