Learn More
Borure de calcium, + de 99 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11314318
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12007-99-7
Formule moléculaire B6Ca
Poids moléculaire (g/mol) 104.938
Numéro MDL MFCD00148904
Clé InChI AWVIDOFQNLOVRC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme calcium boride, calcium hexaboride, b6.ca, calcium hexaboride,-200 mesh, calcium pentacyclo 3.1.0.0 1 , 3 .0 2 ,?.0?,? hexaborane-1,4-diuide, calcium 2+ pentacyclo 3.1.0.0^ 1,3 .0^ 2,4 .0^ 4,6 hexaborane-1,4-diuide
CID PubChem 16212529
SMILES B12B3[B-]14B5[B-]23B45.[Ca+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium boride
Point de fusion 2235°C
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Poids de la formule 104.95
Pourcentage de pureté ≥99%
Densité 2.30 g/mL