Learn More
Alpha-D-isosacchariate de calcium, 98 % (dosage), Thermo Scientific Chemicals
37.70€ - 1770.00€
Identifiants chimiques
CAS | 84324-95-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H22CaO12 |
Numéro MDL | MFCD04039767 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11410710
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044371.01 |
0.25 g | N/A | ||||||
11468540
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044371.03 |
1 g | N/A | ||||||
11458540
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044371.06 |
5 g |
440.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11478540
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044371.14 |
25 g |
1770.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
m alpha-D-isosaccharinate is used to prevent or treat low blood calcium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
84324-95-8 | |
C12H22CaO12 | |
MFCD04039767 |
Spécification
Calcium alpha-D-isosaccharinate | |
Marron | |
(dosage) | |
[CO2C(OH)(CH2OH)CH2HCOHCH2OH]2Ca | |
398.38 |
84324-95-8 | |
Cristalline | |
C12H22CaO12 | |
MFCD04039767 | |
98% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche