Learn More
Acétate de calcium monohydraté, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 12625027
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5743-26-0
Formule moléculaire C4H6CaO4·H2O
Poids moléculaire (g/mol) 176.19
Clé InChI XQKKWWCELHKGKB-UHFFFAOYSA-L
Synonyme calcium acetate monohydrate, calcium diacetate monohydrate, unii-7za48gim5h, calcium diacetate hydrate, acetic acid, calcium salt, monohydrate, calcium acetate, monohydrate, 7za48gim5h, calcium acetat, calcium acetate jan, acmc-1c5pu
CID PubChem 82163
ChEBI CHEBI:59199
Nom IUPAC diacétate de calcium hydraté
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.[Ca+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium acetate monohydrate
Point de fusion 160.0°C
Quantité 100 g
Formule linéaire (CH3CO2)2Ca·H2O
Merck Index 15,1649
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 176.19
Qualité Réactif ACS
Conditionnement Flacon en plastique
Identifiant produit
  • Calcium acetate monohydrate